Principaux documents
AMBH9884CFBE
Ambeed, Inc.
4-Cyanophenyl 4-ethylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyanophenyl 4-ethylbenzoate
Inchi Code
1S/C16H13NO2/c1-2-12-3-7-14(8-4-12)16(18)19-15-9-5-13(11-17)6-10-15/h3-10H,2H2,1H3
Clé InChI
ULFIAHFQEURGOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56131-48-7.html