Principaux documents
AMBH9884CF7F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-nitropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
Clé InChI
BOGKTBKWDIUAGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18614-46-5.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :