Principaux documents
AMBH9884CE32
Ambeed, Inc.
Acetazolamide EP Impurity C
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H5N3OS2/c1-2(8)5-3-6-7-4(9)10-3/h1H3,(H,7,9)(H,5,6,8)
Clé InChI
DWSMAMSVZRCQMP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32873-56-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :