Principaux documents
AMBH9884CE09
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-methyl-5-(methylthio)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-methyl-5-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNS/c1-5-3-6(10-2)4-9-7(5)8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KMKFRHMIDLVVRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820706-01-1.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1820706-01-1.html