Principaux documents
AMBH9884CD23
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.08
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)8(11)9(12)10(13)14/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
IJYYDLASNYBAOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/499983-77-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/499983-77-6.html