Principaux documents
AMBH9884CD22
Ambeed, Inc.
2,3,4-Trifluorobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,4-trifluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4F3NO/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2H,(H2,11,12)
Clé InChI
XGOGYOBKQVLGAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207919-09-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :