AMBH9884CCEB
Ambeed, Inc.
(3,3-Difluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3,3-difluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)4-9-2-1-5(6)3-10;/h5,9-10H,1-4H2;1H
Clé InChI
IWIOBEMDKUELNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :