Principaux documents
AMBH9884CCAD
Ambeed, Inc.
6-(Trifluoromethyl)isoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.16
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-2-1-8-6-14-4-3-7(8)5-9/h1-6H
Clé InChI
FFXLPXFDDMEXSB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1194375-62-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :