Principaux documents
AMBH9884CBFD
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 7-oxo-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(14)8-12(13)5-6-12/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
HWIUTXWETZABNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1892578-21-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements