Principaux documents
AMBH9884CBE5
Ambeed, Inc.
3-Borono-4,5-dichlorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.83
Numéro MDL:
Iupac Name
3-borono-4,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O4/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,13-14H,(H,11,12)
Clé InChI
VREJPHQQCLSVOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2377608-98-3.html