Principaux documents
AMBH9884CB19
Ambeed, Inc.
1-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-3-6(5(2)9)8-7-4/h3H,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
WUAXWWJRNIODRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17357-74-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17357-74-3.html