Principaux documents
AMBH9884CB0F
Ambeed, Inc.
(7-Fluoro-2-methylquinolin-8-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
7-fluoro-2-methyl-8-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BFNO2/c1-6-2-3-7-4-5-8(12)9(11(14)15)10(7)13-6/h2-5,14-15H,1H3
Clé InChI
JJUDZBZHUSMGRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072945-61-9.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1072945-61-9.html