Principaux documents
AMBH9884CB01
Ambeed, Inc.
2-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-4-2-3-5-12(11)13/h2-5H,6-10,13H2,1H3
Clé InChI
FRPRBZVFSKUCPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19577-84-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19577-84-5.html