Principaux documents
AMBH9884CAFD
Ambeed, Inc.
8-Bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.5
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClN2O2/c10-6-3-1-2-5-8(11)7(13(14)15)4-12-9(5)6/h1-4H
Clé InChI
NIUWHFXFGJZPRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1602806-67-6.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1602806-67-6.html