Principaux documents
AMBH9884C9A6
Ambeed, Inc.
3-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H17BN2O2/c1-8-6-9(7-13-14-8)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
MQWXDVWVTXQWQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1350543-95-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :