Principaux documents
AMBH9884C981
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-iodo-3-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.09
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-iodo-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Clé InChI
UJLVVUDYGUFLCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1096481-48-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :