Principaux documents
AMBH9884C740
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-oxoacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.26
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1,3-benzothiazol-2-yl(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C11H9NO3S/c1-2-15-11(14)9(13)10-12-7-5-3-4-6-8(7)16-10/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
XWOIZBDKZDPDQY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20474-55-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/20474-55-9.html