Principaux documents
AMBH9884C638
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.26
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinylacetate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)8-11-10-5-3-2-4-9(10)6-7-13-11/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3
Clé InChI
ZYKBDGYQTKXXTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91640-73-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :