Principaux documents
AMBH9884C5D7
Ambeed, Inc.
2-Morpholino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C16H22BN3O3/c1-15(2)16(3,4)23-17(22-15)13-9-12(10-18)14(19-11-13)20-5-7-21-8-6-20/h9,11H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
KMOMTJKORSQJNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1356068-62-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :