Key Documents
AMBH9884C5C1
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.06
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)15-5-7(9)10(12,13)14/h1-5H
Clé InChI
UCQJHOZLNFXSCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/590371-97-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/590371-97-4.html