Principaux documents
AMBH9884C549
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-7-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c11-9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9;/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2;1H
Clé InChI
ZVQYIOOMWIVFQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66393-01-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements