Principaux documents
AMBH9884C3E8
Ambeed, Inc.
(2-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(1-pyrrolidinylsulfonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H16BNO4S/c1-9-8-10(4-5-11(9)12(14)15)18(16,17)13-6-2-3-7-13/h4-5,8,14-15H,2-3,6-7H2,1H3
Clé InChI
VOSJSAOOIDIZAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-51-3.html