Principaux documents
AMBH9884C2FB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-benzyl-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.37
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-benzyl-3,3-difluoro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H23F2NO2/c1-16(2,3)22-15(21)20-10-9-14(17(18,19)12-20)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3
Clé InChI
HSRYRLANXPSZTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1334414-67-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1334414-67-3.html