Principaux documents
AMBH9884C2DB
Ambeed, Inc.
2-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H16BNO5/c1-12(2)13(3,4)20-14(19-12)10-6-5-9(8-16)11(7-10)15(17)18/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
KZGCWIWZCRTODT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1268163-62-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :