Principaux documents
AMBH9884C292
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(15-8)10(12,13)14/h1-5H
Clé InChI
HUQUQPOWIYVIFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/176722-71-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :