Principaux documents
AMBH9884C23C
Ambeed, Inc.
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)8-6-3-2-5(4-6)7(8)9(11)12/h2-3,5-8H,4H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
JYZKYCYHXBQTCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36897-94-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements