Principaux documents
AMBH9884C205
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.45
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3O/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
HGPFOMWNRNCDMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1417567-41-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1417567-41-9.html