Principaux documents
AMBH9884C1DA
Ambeed, Inc.
Quinolin-8-ylmethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-quinolinylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7,11H2
Clé InChI
OPCQDOJDTZBLEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15402-71-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements