Principaux documents
AMBH9884C193
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.91
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrFIO/c8-5-1-2-6(10)7(9)4(5)3-11/h1-3H
Clé InChI
KOKYNRPQQJADHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1428234-59-6.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :