Principaux documents
AMBH9884C18F
Ambeed, Inc.
(3-(Phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(anilinocarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BNO3/c16-13(15-12-7-2-1-3-8-12)10-5-4-6-11(9-10)14(17)18/h1-9,17-18H,(H,15,16)
Clé InChI
ZFEJFNWZHUMGRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/397843-71-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements