AMBH9884C18C
Ambeed, Inc.
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)6-4-14-2-1-5(8(15)16)3-7(14)13-6/h1-4H,(H,15,16)
Clé InChI
IWQCDGQOZWSPJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :