Principaux documents
AMBH9884C176
Ambeed, Inc.
(2-Propoxypyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-propoxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-2-6-13-8-7(9(11)12)4-3-5-10-8/h3-5,11-12H,2,6H2,1H3
Clé InChI
DDCHOASBQZMXFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1218790-85-2.html