Principaux documents
AMBH9884C153
Ambeed, Inc.
3,6-Diethynylcarbazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3,6-diethynyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H9N/c1-3-11-5-7-15-13(9-11)14-10-12(4-2)6-8-16(14)17-15/h1-2,5-10,17H
Clé InChI
JNLNYORJQOYKHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/909342-65-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/909342-65-0.html