Principaux documents
AMBH9884BD32
Ambeed, Inc.
(9H-Fluoren-9-yl)methyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.87
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H22N2O2.ClH/c21-14-9-11-22(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,14,19H,9-13,21H2;1H
Clé InChI
YIXVYQOOGAVFMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/811841-89-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/811841-89-1.html