Principaux documents
AMBH9884BD16
Ambeed, Inc.
4,4'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(4-oxobutanoic acid)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,4'-(ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(4-oxobutanoic acid)
Inchi Code
1S/C10H14O8/c11-7(12)1-3-9(15)17-5-6-18-10(16)4-2-8(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
ZWKCNPROCBGDDD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35415-14-6.html
Synonym
4,4'-(ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(4-oxobutanoic acid)