Principaux documents
AMBH9884BA8F
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-2,6-dimethylphenoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.1
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2,6-dimethylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-6-3-8(11)4-7(2)10(6)14-5-9(12)13/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
ADOYAWLBKFVKKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/455887-97-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :