Principaux documents
AMBH9884B9AE
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-cyanopropyl)(methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-cyanopropyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12(4)8-6-5-7-11/h5-6,8H2,1-4H3
Clé InChI
GSLUENRBHZHLRR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379225-92-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :