Principaux documents
AMBH9884B999
Ambeed, Inc.
(3-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.08
Numéro MDL:
Iupac Name
3-({[2-(dimethylamino)ethyl]amino}carbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H17BN2O3/c1-14(2)7-6-13-11(15)9-4-3-5-10(8-9)12(16)17/h3-5,8,16-17H,6-7H2,1-2H3,(H,13,15)
Clé InChI
WGZQGJKHTBTXLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850567-31-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/850567-31-6.html