Principaux documents
AMBH9884B968
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO4S/c1-2-15-9(12)6-3-4-8(7(10)5-6)16(11,13)14/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
ORRSZYNOLXITNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000932-93-3.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :