Principaux documents
AMBH97F115C4
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3NO2/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)15-9(10,11)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
KCDAVWNDFNGBFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886502-33-6.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements