Principaux documents
AMBH97F11589
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-9(2,3)14-8(12)11-4-10(5-11)6-13-7-10/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
VBQAPPFRTPAGTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1263285-88-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1263285-88-6.html