Principaux documents
AMBH97F11571
Ambeed, Inc.
3,4-Dichloro-5-fluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,4-dichloro-5-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FN/c7-4-1-3(10)2-5(9)6(4)8/h1-2H,10H2
Clé InChI
GMTOVSOYXUGZCV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35754-38-2.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35754-38-2.html