Principaux documents
AMBH97F114C4
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-ethoxy-2-fluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-1-ethoxy-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-2-11-8-4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
ZMTIHOQUIPYSQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115467-08-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :