Principaux documents
AMBH97F1147B
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c13-12(16)10-6-11(15)14(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,13,16)
Clé InChI
GXFFGHGZXQWFHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116041-19-1.html