Principaux documents
AMBH97F11430
Ambeed, Inc.
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)cyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H14FN/c14-12-6-4-11(5-7-12)13(10-15)8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9H2
Clé InChI
CXHLRVDEACWSNN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71486-43-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71486-43-6.html