AMBH97F113B3
Ambeed, Inc.
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline
About This Item
Iupac Name
3-ethoxy-N,N-diethylaniline
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-4-13(5-2)11-8-7-9-12(10-11)14-6-3/h7-10H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ODQSBWZDOSNPAH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :