Principaux documents
AMBH97F112D6
Ambeed, Inc.
(4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F3N2O.ClH/c9-8(10,11)5-14-7-3-1-6(13-12)2-4-7;/h1-4,13H,5,12H2;1H
Clé InChI
HYPWATMQUYXQIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115171-04-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/115171-04-5.html