Principaux documents
AMBH97F112C6
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-6-7-3-5-8(6)4-1/h3,5H,1-2,4H2
Clé InChI
ZWETXQBHVRWLPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59646-16-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements