Principaux documents
AMBH97F112A4
Ambeed, Inc.
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,3,3,3-pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H9F5O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)19(16,17)18-6-9(11,12)10(13,14)15/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
JBHQQXONFHOEQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/565-42-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :