Principaux documents
AMBH97F07B1D
Ambeed, Inc.
4-(Methoxymethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-9-6-7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
MBGSSZLPFNHEHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70199-60-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :